Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated MaxQ™ 6000 Shaker: Proteomics Package, with Universal Platform and 16 x 250mL flask clamps
These shakers combine orbital shaking with general purpose incubation for added versatility.
Marca:  Thermo Scientific™ SHKE60007PB-1CE
Detalles adicionales : Peso : 150.00000kg
Código de producto. 15609065
  • 12500.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
240 V, 50Hz
Shaker
MaxQ 6000
240 V
Digital
Universal platform and 16 x 250mL flask clamps
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico