Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 4000
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE4000-6CEPR
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Estos agitadores versátiles, incubados y refrigerados son ideales para el cultivo celular, los estudios de solubilidad, los procedimientos de extracción, la expresión de proteínas y muchas otras aplicaciones. Son cámaras espaciosas con un diseño compacto de sobremesa.
Los agitadores orbitales de sobremesa MaxQ 4000 son fáciles de usar y cuentan con una plataforma de 45,72 x 45,72 cm (18 × 18 pulg.) espaciosa para ofrecer una mayor capacidad para los recipientes. Estas unidades de sobremesa gestionan hasta seis matraces de 2 l. La tapa transparente y resistente a arañazos permite la visualización de la muestra sin ninguna obstrucción sin que afecte a la temperatura de la cámara.
- La transmisión excéntrica triple proporciona un movimiento uniforme con una órbita circular de 19 mm.
- Modos de funcionamiento continuo o pautado.
- Tapa transparente y resistente a arañazos para la visualización de la muestra.
- El cierre intermedio de seguridad hace que la plataforma deje de moverse cuando se abre la tapa.
- Seguimiento preciso de la temperatura y de temperatura de la cámara en una gama completa con una precisión de ±0,1 a 37 °C con el controlador de temperatura PID.
- La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de fallo del controlador de temperatura principal.
Modelos analógicos
- Control de velocidad de 40 a 400 rpm mediante mando giratorio
- Cuentarrevoluciones integrado que monitoriza y muestra la velocidad en rpm para garantizar un ajuste preciso
- Indicación de temperatura en una pantalla digital luminosa de fácil lectura
- Funcionamiento continuo o pautado de 1 a 60 min
Modelos digitales
- Control de velocidad variable de 15 a 500 rpm
- Consulte la velocidad, la temperatura y el tiempo a la vez en tres pantallas LED individuales que ayudan a minimizar los errores en el establecimiento de condiciones de funcionamiento.
- Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos.
- Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
- Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
- Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
- Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
- Motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento
Dimensiones totales, cm (pulg)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 (32) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 (34) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Peso con embalaje kg (libras)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 167 (75,8)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96,2)
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Requiere:
Plataforma universal (sin pinzas) o plataforma específica (con pinzas instaladas previamente)
Recomendada para:
- Cultivo celular
- Estudios de solubilidad.
- Procedimientos de extracción
- Purificación de plásmidos.
- Mezclas en general.
- Suspensiones bacterianas.
- Tinción y decoloración.
- Procedimientos de lavado
- Hibridación.
- Expresión de proteínas.
Especificaciones
1,9 cm (0,75 in) | |
De 15 a 500 rpm ± 1 rpm | |
220/240 V | |
6 matraces de 2 L | |
50 lb | |
De 50° a 176 °F | |
0,1 °C | |
18 in | |
45,7 cm | |
Agitador orbital de sobremesa de tamaño grande de alta temperatura con incubación | |
Sin escobillas CC | |
Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas |
22,7 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C | |
Agitador | |
UL, cUL, CE | |
± 0,1 °C | |
50/60 Hz | |
45,7 cm | |
Digital | |
MaxQ 4000 Agitador con incubación de sobremesa | |
6 |