Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
1140.00€ - 4420.00€
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Longitud de la plataforma (imperial) N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Longitud de la plataforma (imperial) N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10134573
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3599-46
Bandeja Utilitaria MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamente 30 in 1
1140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10338293
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3599-63
Plataforma ajustable para recipientes MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamente 30 in Ajustable
4070.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10420204
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3599-96
Embudo Separador Agitadores MaxQ™ 3000 36 in 16
4420.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10023123
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3599-49
Embudo de decantación (de 500 ml a 2 l) Accesorios para agitadores MaxQ™ 3000 36 in 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Si se utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz, estas plataformas ofrecen la máxima capacidad y se suministran con pinzas instaladas.
  • Las pinzas se suministran instaladas para ofrecer la capacidad máxima