Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Marca:  Thermo Scientific™ 3599-49
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023123
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Si se utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz, estas plataformas ofrecen la máxima capacidad y se suministran con pinzas instaladas.
  • Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Especificaciones
Embudo de separación (de 500 ml a 2 l)
Certificado de análisis, certificado de conformidad
36 in
24 in
Accesorios para agitadores MaxQ™ 3000
Embudo de decantación (de 500 ml a 2 l)
30 x 18 pulg.
91cm
61cm
10