Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus
Sintetice ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb a temperaturas elevadas (hasta 65 °C) con este completo sistema para conseguir una síntesis muy eficaz de la primera cadena de ADNc.
Marca:  Thermo Scientific™ K1652
462.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430470
  • 694.00€ / 100 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit† de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima H Minus es un sistema completo que permite una síntesis muy eficiente de la primera cadena de ADNc. El kit emplea la transcriptasa inversa (RT) Maxima H Minus, una enzima avanzada derivada de la evolución in vitro de la RT M-MuLV. Esta enzima cuenta con el máximo grado de termoestabilidad entre los derivados de la RT M-MuLV y carece de actividad de ARNasa H. El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus permite la síntesis de ADNc de gran longitud, de hasta 20 kb, a temperaturas elevadas (hasta 65° C), con lo que sustituye las capacidades de otros sistemas para producir ADNc de longitud completa. Gracias a las elevadas velocidades de síntesis, la reacción se puede completar en 30 minutos.
El nuevo kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo. El kit contiene una nueva desoxirribonucleasa (ADNasa) específica bicatenaria diseñada para eliminar el ADN genómico contaminante de las preparaciones de ARN en cuestión de 2 minutos sin dañar la calidad o la cantidad de ARN. Gracias a la alta especificidad de la actividad de las ADNasa bicatenarias hacia el ADN bicatenario, se garantiza que el ADN monocatenario (como ADNc y primers) no se escinda y que el ARN tratado con ADNasa bicatenario se puede añadir directamente a la transcripción inversa.
Características destacadas
  • Paso integrado de extracción de ADN genómico
  • Aumento de las temperaturas de reacción: la primera cadena de ADNc puede sintetizarse dentro del rango de temperatura de entre 42 y 65 °C
  • Alta producción de ADNc de primera cadena de longitud completa: con plantillas de ARN de hasta 20 kb
  • Cebado flexible: oligo(dT)18, hexámerico aleatorio, o cebadores específicos de genes
Especificaciones
Especificaciones
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima H Minus contiene la mezcla de enzimas Maxima H Minus (incluye transcriptasa reversa Maxima H Minus e inhibidor RiboLock RNase), Oligo(DT)18 y primer hexaméricos aleatorios, tampón 5 X RT, dNTP Mix, y agua libre de nucleasas.
Almacenar a -20 °C.
High
Reverse Transcription
Maxima H Minus
Dry Ice
First-Strand cDNA
Componentes separados
20 kb
Kit only
Tubo
30 min.
50-55 °C
Reduced
Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
100 reacciones
Reverse Transcription
RNA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.