Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida en rack Matrix™ TallTip™
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos y matraces.
78.33€ - 179.28€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Estilo de punta | Longitud extendida |
Línea de productos | Matrix TallTip |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10040223
|
Thermo Scientific™
7082 |
300 μl | Longitud extendida | Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10513445
|
Thermo Scientific™
8241-11 |
1250 μl | Longitud extendida | No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10101923
|
Thermo Scientific™
8242-11 |
1250 μl | Longitud extendida | Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10715974
|
Thermo Scientific™
8250-11 |
1250 μl | Longitud extendida | No estéril | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10010133
|
Thermo Scientific™
7282 |
250 μl | Longitud extendida | Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Maximize reach with Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extended Length Pipette Tips, which allow access to the bottom of test tubes, reagent bottles, flasks and other vessels without touching the barrel of the pipetter against the side of the tube. Nonbeveled, narrow tip ends provide cleaner touch-off of sidewalls for greater precision
Ventajas:- Evitan la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
- Permite utilizar puntas para grandes volúmenes en espacios reducidos generando menos desplazamiento de líquido.
- La longitud máxima de 102 mm permite el acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm
- La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ reduce el movimiento de las puntas y mejora el flujo de aire durante la esterilización en autoclave
- Ajuste universal válido para las principales marcas de pipetas
Características de las puntas de pipeta Matrix
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- El diseño de gradilla rígido garantiza la colocación segura y uniforme de las puntas.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
- Las bolsas de apertura rápida facilitan la apertura de cada gradilla estéril envuelta individualmente.
- Las gradillas etiquetadas correctamente simplifican el registro, la identificación de las puntas y la realización de nuevos pedidos.
- Tamaño de gradilla reducido respetuoso con el medio ambiente para reducir los residuos
- Las gradillas son de material reciclado y están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
Sin filtro | |
Longitud extendida | |
Matrix TallTip |