Learn More
Invitrogen™ Human MATN1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0839
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15369070
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MATN1 Synthetic Peptide, PEP-0839, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 12 amino acids near the amino terminus of human MATN1.PEP-0839 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20725.
Especificaciones
Especificaciones
4146
purified
Human MATN1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P21941
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
MATN1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS