Learn More
Masterflex™ Unidad digital basada en la nube MasterflexLive™ L/S
Surveillez et contrôlez votre pompe de n'importe où et à tout moment lorsque vous utilisez votre pompe équipé de MasterflexLive! À l'aide de la technologie Cloud, vous pouvez surveiller et contrôler votre pompe en utilisant votre téléphone comme interface, vous libérant ainsi de votre connexion physique à votre application.
Marca:  Masterflex™ 07551-60
Detalles adicionales : Peso : 7.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923572
  • 4915.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • MasterflexLive es una plataforma segura basada en la nube para el control y la supervisión de las bombas Masterflex
  • Obtenga un control en tiempo real de todos los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen de dispensación y mucho más
  • Las notificaciones push le avisan de las condiciones de funcionamiento y de los mensajes de error
  • Supervise y ajuste los procesos críticos que se ejecutan 24/7 sin necesidad de personal in situ
  • Conexión a Internet a través de la toma Ethernet estándar (RJ45) situada en la parte posterior de la unidad
  • Caudal de 0.006 a 3400 ml/min con tubos L/S. El caudal depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos
  • LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
  • El sensor de cabezal abierto detiene la unidad cuando se abre el cabezal de la bomba (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con un sensor)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de ± 0.1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
Especificaciones
Especificaciones
±0.1 % (de 0.01 a 100 r. p. m.)
Plástico ABS, aluminio y vinilo
Blanco con acentos
267 x 203 x 203 mm
De 90 a 260 Vrms a 50/60 Hz
IP 33
40 °C
De CC sin escobillas
0 °C
Velocidad variable digital
5.9 kg
N.º
IP33 según la norma IEC 60529; cumple con la norma ANSI/UL 61010-1; certificado conforme a la norma CAN/CSA (organismo de normalización canadiense) C22.2 n.º 61010-1. Este producto ha sido probado para comprobar si cumple los requisitos de CAN/CSA (organismo de normalización canadiense) C22.2 n.º 61010-1, segunda edición, incluida la enmienda 1, o una versión posterior de la misma norma que incorpore el mismo nivel de requisitos de las pruebas. (Para la marca CE): EN61010-1 (Directiva de Baja Tensión de la UE) y EN61326 (Directiva EMC de la UE)
Unidad digital basada en la nube Masterflex Live 07551-60 L/S, de 0.02 a 100 r. p. m., 115/230 V CA
LCD de 128 x 64 píxeles con retroiluminación LED
Cabezales de bomba Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE
Cable de alimentación de 1.8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Aluminio y plástico ABS
32 °F
Acepta hasta 4
De 0.02 a 100 r. p. m.
Tubos Masterflex L/S