Learn More
Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ ST R-3603 Standard Tubing
Cost-effective all-around tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ ST R-3603 Standard Tubing is resistant to nearly all inorganic chemicals.
Marca:  Ismatec™ MF0001A
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10097171
Cantidad Precio
1 44.30€ / 15 metros
10 41.55€ / 15 metros
Envío estimado: 05-11-2021
Descripción
Descripción
  • Transparentes.
  • Resistente a casi todos los compuestos inorgánicos.
  • Insípidos.
  • Pared interior lisa y pulida.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • No se deterioran ni oxidan.
  • Alta constante dieléctrica.
  • Vida útil corta.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: razonable
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
  • Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
  • Esterilización
    • Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 141 °C, los tubos parecerán lechosos.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0
74°C
Esterilizable en autoclave
Tygon ST
15 m
Tubos estándar
-50 °C
Ácidos y alcalinos
CO2 360, O2 80, ND 40
Transparente
Buena
0,8 mm
4 mm
1,6 mm
Para aplicaciones generales de laboratorio
1 unidad
DI de 0,8mm, DE de 4,0mm