Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica amarillos translúcidos Masterflex™
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Marca:  Masterflex™ 06401-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795128
  • 219.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, los resquebrajamientos y los abombamientos. Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados.
  • Termoplástico. Material basado en PVC con plastificador
  • Material sólido (rígido)
  • Resistentes al ozono y UV
  • Bajo nivel de extraíbles
  • Amarillo translúcido
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
  • No usar con ácidos fuertes y alcalinos
  • No se recomienda su esterilización
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
Termoplástico
transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol
15
3/16 pulg
Bajo
40 psi
de 74 °C
4,8 mm
1500 cm
-37 °C
De 1,7 a 1000 ml/min
8,8 m
Amarillo translúcido
660 mm