Learn More
Masterflex™ Tubos para sustancias químicas de Tygon Masterflex™
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos de bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Chemical LS™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo de bomba peristáltica transparente y flexible.
120.00€ - 439.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Material | Tygon |
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11808532
|
Masterflex™
06475-13 |
13 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11818532
|
Masterflex™
06475-14 |
14 |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11828532
|
Masterflex™
06475-16 |
16 |
368.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11858542
|
Masterflex™
06475-17 |
17 |
230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11868542
|
Masterflex™
MFLX06475-18 |
18 |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11848542
|
Masterflex™
06475-25 |
25 |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications. Transparent for easy flow monitoring and plasticizer-free to protect fluid purity. Compatible with many challenging fluids including concentrated acids, strong bases and organic solvents.- Complies with FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Best chemical resistance of Tygon formulations
- Plasticizer-free with low gas permeability
- Compatible with aggressive chemicals, including MEK.
- Outstanding chemical resistance. Withstands acetone, DMSO, ketones and more
- Cost-effective alternative to fluoropolymers or fluoroelastomers
- FDA compliant
Especificaciones
Tubos de bombas | |
1500 cm | |
-77 °C | |
Ácidos, álcalis y disolventes orgánicos | |
Translúcido |
Tygon | |
productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas | |
1 unidad | |
Bajo | |
de 57 °C |