Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Translucent Ultra Pump Tubing
Longest life of any C-Flex™ formulation
Marca: Masterflex™ 06434-18
Detalles adicionales : Peso : 1.11000kg
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Tubos de bombas | |
7,9 mm | |
762 cm | |
-45 °C | |
18 | |
3/8 pulg | |
Bajo | |
15 psi | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
C-Flex Ultra | |
usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil | |
1 unidad | |
De 3,8 a 2300 ml/min | |
6,7 m | |
Translúcido | |
510 mm |