Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing
Longest life of any C-Flex™ formulation
Marca:  Masterflex™ 06434-36
Detalles adicionales : Peso : 1.57000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12500688
  • 212.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja espalación, residuos reducidos y baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
C-Flex™
Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
1 unidad
3400 ml/min
8,2 m
Translúcido
610 mm
Sin ftalato; sin DEHP; RoHS; Farmacopea Europea; USP
9,7 mm
7,6 m
-45 °C
36
3/8 pulg
Bajo
1,4 bar
de 135 °C