Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications and foodstuffs. Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing is well suited for cell culture and tissue culture work.
Marca:  Ismatec™ MF0009A
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10077211
Cantidad Precio
1 101.00€ / 7.50 metro
10 92.91€ / 7.50 metro
Envío estimado: 10-11-2021
Descripción
Descripción
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Información de órdenes
Diámetro interno (sistema métrico)
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
0,8 mm
4 mm
1,6 mm
Cabezales de bomba de 1 canal
- 60 °C
DI de 0,8mm, DE de 4,0mm
Beige
Esterilizable en autoclave
PharMed Ismaprene
7,5 m
Tubos estándar
Productos farmacéuticos, médicos, alimenticios
1 unidad
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excelente