Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications and foodstuffs. Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing is well suited for cell culture and tissue culture work.
Marca:  Ismatec™ MF0013A
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10107100
Cantidad Precio
1 182.26€ / 7.50 metro
10 169.49€ / 7.50 metro
Envío estimado: 17-02-2022
Descripción
Descripción
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
PharMed Ismaprene
1,6 mm
Productos farmacéuticos, médicos, alimenticios
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm
Beige
135°C
Esterilizable en autoclave
7,5 m
Tubos estándar
-60 °C
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excelente