Learn More
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing, Puri-Flex™
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing is long life tubing for pharma and bio-process applications
Marca:  Masterflex™ 96419-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11799799
  • 107.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Trabajo de cultivo celular y tisular, biotecnología farmacéutica, usos de laboratorio de uso general que requieren alto rendimiento y larga vida útil, aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes derivados de animales
  • Características: Soldables por calor, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Tubo para bombas peristálticas
    0,189 in
    Puri-Flex
    7,6 m
    L/S 15
    3/16 pulg
    4,8 mm
    25 pies
    Bombas Masterflex
    Máx. 1100 ml/min
    Translúcido