Learn More
Masterflex™ L/S™ End Bell Assembly
Complete your pump head assembly with two end bell assemblies. MasterFlex™ I/P™ End Bell Assemblies are designed for use with Masterflex™ I/P™ 73 Standard Pump Heads.
145.00€
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Conjunto de campana final
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11885202
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
07015-91
Para cabezales de bomba estándar Masterflex L/S 07015-10/–21
145.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11895202
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
07016-91
Para cabezales de bomba estándar Masterflex L/S 07016-10/–21
145.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Assemblies are made from high-performance Polyphenylene sulfide and stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Conjunto de campana final