Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex™ BarbLock Assemblies
Marca:  Cole-Parmer™ 30604-18
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15272700
  • 302.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
25-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
BarbLock Assemblies
Fits 1/8 in. Tubing
Easy to install, three-piece locking mechanism ensures the tubing and hose barb won't disengage
1 Pack