Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384 Deep Well Polypropylene Conical Bottom Microplates
Free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca: Greiner Bio-One 781271
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Codificación alfanumérica de pocillos Alta resistencia a productos químicosResistencia a altas temperaturasSellable con films adhesivos y sellador térmico
Service Plan
No
Especificaciones
Standard | |
20 to 225 μL | |
V | |
Polipropileno | |
6 | |
Estéril | |
384 |
Sin tapa | |
Rounded Square | |
Transparente | |
No adherente | |
240 μl | |
Transparente | |
16 x 24 |