Learn More
Thermo Scientific™ Agujas de sonda ESI de repuesto para espectrometría de masas
Las agujas de sonda ESI de repuesto para espectrometría de masas Thermo Scientific™ están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Marca:  Thermo Scientific™ 365RNLT2
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027084
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Las agujas de sonda ESI de repuesto para espectrometría de masas Thermo Scientific™ están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Especificaciones
Especificaciones
Para LCQ MS
Aguja para sonda ESI
LCQ MS
Extraíble