Learn More
Aalborg™ Controlador de flujo de masa
Diseñado para indicar y controlar los caudales establecidos de los gases.
Marca:  Aalborg™ GFC37A-VAL6-C0/3NC-30-SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11767899
  • 1775.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Estructura metálica rígida
  • Lectura LCD inclinable incorporada
  • Protección del circuito
  • Se puede utilizar como dispositivo portátil
  • Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
  • TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Specifica
Specifica
Controlador de flujo
25 psi (1,73 bar)
Transporta nitrógeno
Indica y controla el flujo establecido de gases
±0,25 % (escala completa)
De 0 °C a 50 °C
± 1%
Conexiones de compresión de 0,63 cm
De 0 a 20 LPM
12 - 26 V, 200 mA (máximo)
De 32 °F a 122 °F
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Accesorios y servicios
Accesorios obligatorios Accesorios facultativos
Mostrar más Mostrar menos
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Aalborg™ Controlador de flujo de masa > Caudal: De 0 a 20 l/min, transporta nitrógeno
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato