Learn More
MART-1 / MLANA Rabbit, Clone: MLANA/1409R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2315-RBM9-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930018
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
MART-1 / MLANA
Cytoplasmic
MLANA/1409R
Unconjugated
NP_005502
Rabbit
20-22kDa (doublet)
Protein A/G Purified
RUO
2315
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MLANA
Recombinant human full-length MLANA protein
SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.