Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Especificaciones
Material de la parte posterior | Rubber Latex |
Certificaciones/conformidad | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
Material del manguito | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Immersion Gloves |
Tamaño | 11 |
Grosor (imperial) | 50 mil |
Estilo de puño de los guantes | Elasticated |
Revestimiento | Natural Rubber Latex |