missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MAPK14 (Human) Recombinant Protein

Human MAPK14 full-length ORF ( AAH00092, 1 a.a. - 360 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH00092
ID de gen (Entrez) 1432
Nombre mitogen-activated protein kinase 14
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103581
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001432-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16113581
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001432-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Sequence: MSQERPTFYRQELNKTIWEVPERYQNLSPVGSGAYGSVCAAFDTKTGLRVAVKKLSRPFQSIIHAKRTYRELRLLKHMKHENVIGLLDVFTPARSLEEFNDVYLVTHLMGADLNNIVKCQKLTDDHVQFLIYQILRGLKYIHSADIIHRDLKPSNLAVNEDCELKILDFGLARHTDDEMTGYVATRWYRAPEIMLNWMHYNQTVDIWSVGCIMAELLTGRTLFPGTDHIDQLKLILRLVGTPGAELLKKISSESARNYIQSLTQMPKMNFANVFIGANPLAVDLLEKMLVLDSDKRITAAQALAHAYFAQYHDPDDEPVADPYDQSFESRDLLIDEWKSLTYDEVISFVPPPLDQEEMES
Especificaciones

Especificaciones

AAH00092
mitogen-activated protein kinase 14
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, Mxi2, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, p38, p38ALPHA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1432
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAPK14
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications