Learn More
Human MAPK1 (ERK2), GST Tag Recombinant Protein
Human MAPK1 (ERK2), GST Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_620407 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 69.7 kDa |
Alias de gen | MAPK1 (ERK2) |
Familia Quinasa | MAP Kinase Family |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10296952
|
Invitrogen
PV3595 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11523427
|
Invitrogen
PV3313 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAPK1 (ERK2) is a serine⁄threonine kinase that acts as an important activator of p90 RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway.Especificaciones
NP_620407 | |
69.7 kDa | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid | |
Signal Transduction |
Kinase Assay | |
MAPK1 (ERK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group | |
E. coli | |
Recombinant, Full Length | |
Serine/Threonine Kinases |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.