Learn More
Invitrogen™ MAP3K8 (COT) Recombinant Human Protein
MAP3K8 (COT) is a serine/threonine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PV4330
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412713
  • 6030.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
MAP3K8 can activate both the MAP and JNK kinase pathways and plays a role in the cell cycle.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005195
Frozen
69.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
Kinase Assay
STE Unique Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
MAP3K8 (COT)
Baculovirus
Human
GST Tag