Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K2 (MEKK2), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K2 (MEKK2), GST Tag Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ PR7408A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448583
  • 1826.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MAP3K2 (MEKK2) activates kinases involved in the MAP kinase signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
AAF63496.3
97.2 kDa
MAP3K2 (MEKK2)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: STE Group
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100μg
STE11 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction