Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002410.1 |
---|---|
Alias de gen | MAP3K11 (MLK3) |
Familia Quinasa | MLK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12634770
|
Invitrogen™
PR6962A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10342163
|
Invitrogen™
PV4009 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11593527
|
Invitrogen™
PV3788 |
10 μg |
634.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAP3K11 (MLK3) activates both the p38 MAP kinase and c-Jun kinase pathways.
Especificaciones
NP_002410.1 | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAP3K11 (MLK3) | |
Human | |
GST Tag |