Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60€ - 477.00€
Especificaciones
Antígeno MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2
Clon AP20
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12670697
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-249-S1
Concentrated 500 μL
377.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
12660697
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-249-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12650697
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-249-S
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12640697
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-249-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Microtubule Associated Protein 2 exists in two high molecular weight forms (2a & 2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. Ab-2 is highly specific to MAP2a,b and shows no cross-reaction with MAP1, MAP5, tubulin, or tau. Ab-2 reacts with dendrites and cell bodies of neurons but not with the neuronal processes. It does not react with the low molecular weight (70kDa) form (2c) of MAP2. It is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer's.
Host Species: Mouse
Clone: AP20
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 997-1332
Immunogen: Bovine brain microtubule associated protein 2
Molecular Weight: ∽280kDa Doublet
Positive Control: Human glioblastoma T98G cells or brain
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
AP20
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Bovine brain microtubule associated protein 2