Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero no esterilizable en autoclave
Las herramientas de desengarce manual permiten extraer fácilmente los tapones de aluminio sin romperlos.
Marca: Fisherbrand™
280.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52650kg
Descripción
- Descapsulador
- Manual
- Acero
Especificaciones
Tapón de aluminio | |
Manual | |
Manual |
Tubos con tapones de aluminio de 20 mm | |
Instrumento de retirada de tapones de 20mm |