Learn More
Manganeso(II) ftalocianina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313728
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14325-24-7
C32H16MnN8
567.474
MFCD00049821
ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
6508743
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14325-24-7
C32H16MnN8
567.474
MFCD00049821
ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
6508743
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Manganese(II) phthalocyanine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.47
Forma física cristalino/a/s