Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical M/1800/53
Detalles adicionales : CAS : 13446-34-9 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010260
Cantidad Precio
1 68.25€ / 500 g
4 61.25€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
13446-34-9
Cl2Mn·4H2O
149792
Especificaciones
13446-34-9
149792
Solid Powder
Red
4 to 6
Cl2Mn·4H2O
197.91g/mol
Plastic powder jar
58°C
500g
Videos
SDS Documentos