Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120542
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Color Pink
pH 4.0 to 6.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MnCl2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Completely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.913g/cu.cm