Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Pentanedionato de manganeso(II)
Marca:  Alfa Aesar™ A18762.22
Detalles adicionales : CAS : 14024-58-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443038
  • 52.24€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 4
14024-58-9
291.202
XBBNRHYLXGCQDT-VGKOASNMSA-N
54669727
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.O.[Mn]
C10H20MnO6
MFCD00000022
bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
(Z)-4-Hidroxipent-3-en-2-ona; manganeso; dihidrato
Especificaciones
Manganese(II) 2,4-pentanedionate
260°C to 262°C (decomposition)
14024-58-9
MFCD00000022
XBBNRHYLXGCQDT-VGKOASNMSA-N
(Z)-4-Hidroxipent-3-en-2-ona; manganeso; dihidrato
54669727
1.6
100g
C10H20MnO6
bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.O.[Mn]
291.202
253.16
Videos
SDS Documentos