Learn More
Invitrogen™ Human ARMET Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0548
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15308690
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MANF Synthetic Peptide, PEP-0548, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 12 amino acids near the carboxy terminus of human MANF.PEP-0548 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20431.
Especificaciones
Especificaciones
7873
purified
Human ARMET
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P55145
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
MANF
0.02% sodium azide
50 μg
PBS