missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAML3 Mouse, Clone: MAML3/1303, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 55534-MSM1-P0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930718

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

MAML3
Cytoplasmic
MAML3/1303
Unconjugated
NP_061187
Mouse
150-170kDa
Protein A/G Purified
RUO
55534
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MAML3
Recombinant human full-length MAML3 protein
MCF-7 cells. Pancreas or Placenta. Cervix or Colon Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales