missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicloruro de malonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3212841
53.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
dicloruro de propanodiol
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.95
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
dicloruro de propanodiol
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Malonyl dichloride
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 47.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2COCl
Índice de refracción 1.4620 to 1.4660
Cantidad 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Gravedad específica 1.45
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Malonyl dichloride
Signal Word
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'