Learn More
Maleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020988
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
250 g
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
potassium silver(1+) bis(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ide)
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
541-59-3
C8H4AgKN2O4
339.10
MFCD00005494
KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
10935
CHEBI:16072
potassium silver(1+) bis(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ide)
[K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Reacts quantitatively with sulfhydryl groups.Maleimide is used to immobilize the bovine serum albumin-boronic acid conjugates in association with silica beads. Its nanoparticle surface favors the conjugation with cell penetration peptides. It is involved in Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids. It is actively involved in Michael additions and Diels-Alder reactions by the addition across the double bond. It acts as crosslinking reagents in polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reacciona cuantitativamente con los grupos de sulfhidrilo. La maleimida se utiliza para inmovilizar los conjugados de ácido bórico de albúmina sérica bovina en asociación con gránulos de sílice. Su superficie de nanopartículas favorece la conjugación con péptidos de penetración celular. Está involucrado en la arilación conjugada catalizada por rodio con ácidos arilborónicos. Está activamente involucrado en adiciones de Michael y reacciones de Diels-Alder por la adición a través del doble enlace. Actúa como reactivo de entrecruzado en química de polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Maleimide
Punto de fusión 90°C to 94°C
Densidad 1.249
Punto de ebullición 97°C to 103°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 106910
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.07
Porcentaje de pureza ≥98%