Learn More
Hidrazida maleica, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La hidrazida maleica es un regulador sintético de crecimiento de plantas que se utiliza para controlar el crecimiento e inducir la inactividad en algunos cultivos.
Solubilidad
Soluble en agua (4,5 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La hidrazida maleica es un regulador sintético de crecimiento de plantas que se utiliza para controlar el crecimiento e inducir la inactividad en algunos cultivos.
Solubilidad
Soluble en agua (4,5 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Maleic hydrazide |
Punto de fusión | ∼305°C (decomposition) |
Densidad | 1.6 |
Temperatura de inflamación | 300°C (572°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 112223 |
Índice Merck | 14,5705 |
Información de solubilidad | Soluble in water (4.5g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |