Learn More
Ácido maleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Maleic acid |
Punto de fusión | De 134,0 °C a 138,0 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | HO2CCH=CHCO2H |
Beilstein | 02, IV, 2199 |
Índice Merck | 15, 5767 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:790 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en ácido acético glacial, soluble en alcohol y acetona, ligeramente soluble en éter y benceno, prácticamente insoluble en tetracloruro de carbono |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.07 |
Porcentaje de pureza | 99% |