Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxalato verde de malaquita
Catalog Number p-7023109
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2437-29-8
C52H54N4O12
927.02
MFCD00011766,MFCD00151209
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42000
2724411
[4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanium;2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
2437-29-8
C52H54N4O12
927.02
MFCD00011766,MFCD00151209
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42000
2724411
[4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanium;2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 colorlessMalachite Green oxalate is used as the staining solution for embedded botanical material and as a spore stain. It is also used in studying the photocatalytic degradation with TiO2/WO3. It is employed for determining phosphate in serum and as a reference material in analytical chemistry for the quantification. It is also used as a pH indicator between pH 0.2 - 1.8. It is used as a dye for materials such as silk, leather, and paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción biológica, reactivo colorante, indicador de base ácida: pH 0,0 amarillo, 2,0 verde; 11,6 verde, 14 incolora. El oxalato verde de malaquita se utiliza como solución de tinción para el material botánico incrustado y como tinción de esporas. También se utiliza en el estudio de la degradación fotocatalítica con TiO2/WO3. Se emplea para determinar el fosfato en suero y como material de referencia en química analítica para la cuantificación. También se utiliza como indicador de pH entre pH 0,2 - 1,8. Se utiliza como tinte para materiales como seda, cuero y papel.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol, etanol y éter monometílico de etilenglicol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Malachite Green oxalate
Punto de fusión 164°C (decomposition)
Número UN UN2811
Beilstein 3644550
Índice Merck 14,5699
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 927.02
Cantidad 25 g