Learn More
Abnova™ MAL Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH00458
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 4118
Peso molecular 42.57
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197591
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004118-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16107601
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004118-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH00458
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
42.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAL
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4118
MAL (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAPAAATGGSTLPSGFSVFTTLPDLLFIFEFIFGGLVWILVASSLVPWPLVQGWVMFVSVFCFVATTTLIILYIIGAHGGETSWVTLDAAYHCTAALFYLSASVLEALATITMQDGFTYRHYHENIAAVVFSYIATLLYVVHAVFSLIRWKSS
MAL
Human
Recombinant
Solution