Learn More
IBA Lifesciences Suspensión al 5 % de gránulos de Strep-Tactin MagStrep 'Tipo3'
La suspensión al 5 % de gránulos Strep-Tactin MagStrep tipo 3 son gránulos magnéticos para purificar proteínas biotiniladas.
Marca: IBA Lifesciences 2-1613-002
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
- Los gránulos MagStrep Strep-Tactin™ «tipo 3» son gránulos magnéticos con una superficie de agarosa recubierta con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ y diseñados para la purificación de proteínas biotiniladas. Originalmente, Strep-Tactin™ se desarrolló para la unión y purificación de proteínas de etiqueta Strep-tag™II y Twin-Strep™. La unión de Strep-tag™ se produce a través de los bolsas de unión de biotina diseñados de Strep-Tactin™. Este sistema de Strep-Tactin™/Strep-Tactin™ se utiliza ampliamente en el campo de la purificación de proteínas. Sin embargo, Strep-Tactin™ aún tiene la capacidad de unir biotina, lo que se utiliza como competidor específico para la elución de proteínas con etiqueta Strep. La afinidad de unión de la biotina a Strep-Tactin™ no es tan alta como a la estreptavidina y, por lo tanto, las moléculas biotiniladas pueden unirse a Strep-Tactin™ de manera reversible. La liberación de la unión se realiza en condiciones leves y fisiológicas añadiendo un exceso de biotina libre. Esta unión reversible a Strep-Tactin™ los convierte en una herramienta perfecta para el aislamiento de proteínas o complejos biotinilados mediante «pull-down», inmunoprecipitación (IP) o coinmunoprecipitación (Co-IP) en formato de lote y/o detección de alto rendimiento.
- Debido al núcleo magnético no se requiere ningún paso de centrifugación, ya que los gránulos se pueden separar fácil y rápidamente con un separador magnético, lo que reduce el riesgo de alterar el sedimento o la pérdida de gránulos en el paso de lavado a cero. La elución de proteínas o complejos objetivo se puede desencadenar en condiciones suaves con el tampón BXT que contiene biotina o en condiciones de desnaturalización mediante ebullición en el tampón de carga de gel SDS. 20 μl de suspensión corresponden a 1 μl de partículas magnéticas.
Especificaciones
Partículas magnéticas esféricas, entrecruzadas, con agarosa al 6 % | |
Suspensión al 5 % | |
2 mL |
Purificación de proteínas | |
Sí | |
25 μm (media) |