missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesio, virutas, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044763
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]

Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El magnesio en virutas se usa en síntesis de estado sólido con Ca y Sn dando como resultado una nueva fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, que tiene un tipo de cadena de estaño sin precedentes compuesta de unidades de estaño cuadrado-planar. Es un componente en la fundición a presión, para eliminar el azufre en la producción de hierro y acero, para la producción de titanio en el proceso de Kroll. Se utiliza ampliamente para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas, cámaras y otros componentes electrónicos.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
Almacenar lejos del aire, humedad y agentes oxidantes. Incompatible con ácidos, aire, nitrógeno y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium
Nombre de nota turnings
Punto de fusión 650°C
Punto de ebullición 1091°CC
Densidad 1.738
Número UN UN1869
Cantidad 100 g
Beilstein 4948473
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.305
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium turnings
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'