Learn More
Trifluorometanosulfonato de magnesio, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824803
39.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60871-83-2
C2F6MgO6S2
322.431
MFCD00042601
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
2734125
magnesio;trifluorometanosulfonato
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60871-83-2
C2F6MgO6S2
322.431
MFCD00042601
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
2734125
magnesio;trifluorometanosulfonato
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >310°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Beilstein 705578
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.43
Sensibilidad Hygroscopic