Learn More
Tetraborato de magnesio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059067
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-62-4
B2Mg3O6
190.529
MFCD02688001
NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
21981398
trimagnesio;diborato
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-62-4
B2Mg3O6
190.529
MFCD02688001
NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
21981398
trimagnesio;diborato
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium tetraborate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.54
Porcentaje de pureza 99%