Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium sulfate hydrate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010801.09
Detalles adicionales : CAS : 22189-08-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376907
  • 64.80€ / 10 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
22189-08-8
120.361
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
24083
magnesium;sulfate
MgO4S
MFCD00149787
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CHEBI:32599
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Especificación
Magnesium sulfate hydrate
(metals basis)
MFCD00149787
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
120.361
CHEBI:32599
Crystalline Aggregates
Puratronic™
Odorless
10g
22189-08-8
MgO4S
14,5691
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium;sulfate
24083
120.37 (Anhydrous)
99.997%
1.68g/mL
White