Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377337
12.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesio;sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesio;sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para protección contra incendios, textiles, portador de catalizador
Magnesium sulfate produced by appropriate process finds use in several pharmaceutical preparations of magnesium, usually known as epsom salt. It is used as a micronutrient in agriculture, brewing salt in production of certain alcoholic products, electrolyte to prepare metal salts, coagulant, and ingredient in bath salts for use in floatation therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Nombre de nota heptahydrate
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Información de solubilidad Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48 (120.37 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Aspecto White crystals
Densidad 1.68 g/cm3 at 20°C