Learn More
Sulfato de hierro heptahidrato, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440143
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesium(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesium(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15,5755
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico