Learn More
Sulfato de magnesio, extra puro, SLR, secado, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073285
14.04 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
22.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
22189-08-8
MgO4S
120.36
MFCD00149787
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
sulfato de magnesio, sulfato de sodio, anhidro, ácido sulfúrico, sal de magnesio1: 1, sal amarga, sulfato de magnesio 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
22189-08-8
MgO4S
120.36
MFCD00149787
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
sulfato de magnesio, sulfato de sodio, anhidro, ácido sulfúrico, sal de magnesio1: 1, sal amarga, sulfato de magnesio 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sulfato de magnesio, extra puro, SLR, secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 1124 °C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC magnesium(2+) sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.36 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor <0.1 mmHg a 20 °C